Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de chargement d’échantillons d’ARN (6 X)
Code produit. 15414849
Change view
Click to view available options
Quantité:
1mL
2mL
Conditionnement:
1mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15414849 1mL 1mL
15404849 2mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15414849 Sous-traitant Thermo Scientific™ N° du sous-traitant J62468.XF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Forme Liquide
Quantité 1mL
Conditions de stockage Stockage à -20°C