Learn More
Thermo Scientific™ Décontaminant de surface RNase AWAY™
Tous les produits MBP Molecular BioProducts ProduitsDescription
Éliminez les traces de RNase et d’ADN des surfaces de laboratoire. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ est idéal pour la décontamination des appareils, des paillasses, des accessoires en verre et des plastiques. Il réduit les traitements cancérigènes au DEPC, ainsi que les délais de nettoyage des accessoires en verre.
- Utilisez sur les pipettes, les boîtes à gel ou les zones de préparation d’ADN et d’ARN
- Ne laisse aucune trace résiduelle susceptible d’interférer avec la polymérisation ou la coloration du gel
- Formulation chimique stable et non abrasive
- Exempt d’acides forts
Spécification
Spécification
| pH | 11 |
| Composition | Hydroxyde de sodium avec de l’eau |
| Type de conteneur | Flacon |
| Volume (impérial) | 33.875 oz |
| Volume (métrique) | 1 l |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.