Learn More
MP Biomedicals™ Décontaminants RNase-Erase
Code produit. 11421722 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
2 x 125 ml
Type d’emballage:
Flacon pulvérisateur
Flacons compte-gouttes
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11421722
Marque: MP Biomedicals™ 04821682
Élimine complètement la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
Élimine la nécessité de chauffer la verrerie ou d’utiliser du DEPC.
  • Ne laisse aucun résidu susceptible d’inhiber les réactions enzymatiques
  • Fourni sous forme de solution prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 250 ml
Type d’emballage Flacon pulvérisateur