Learn More
Macherey-Nagel™ RNase A
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
Description
La ribonucléase (RNase) est une enzyme qui catalyse la dégradation de l’ARN en composants plus petits. La RNase A est l’une des enzymes les plus solides dans un usage courant en laboratoire. Il est spécifique aux ARN simple brin, clivant l’extrémité 3’ des résidus C et U non appariés et formant finalement un produit 3’-phosphorylé via un intermédiaire 2’, 3’-cyclique monophosphate. Il n’exige aucun cofacteur pour son activité.
- N° CAS : 9001-99-4
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- Pour l’utiliser, dissoudre dans de l’eau ou dans un tampon de remise en suspension
- Dissous dans l’eau, il peut être stocké à 4°C pendant 3 mois (dans des aliquotes plus petites à −20°C, pour une durée plus longue)
- Dissous dans le tampon de resuspension A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC, il peut être conservé à 4°C pendant un maximum de 6 mois
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de NucleoSpin™ et de NucleoBond™ |
| Tampon de stockage | A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante (18–25°C) pendant au moins 1 an |
| Source | Pancréas bovin |
| Quantité | 100 mg |
| Type de produit | Ribonucléase A |
| Forme | Séché par congélation (lyophilisé) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .