Learn More
Tocris Bioscience™ RO-3
GREENER_CHOICE
Code produit. 18095602
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 18095602
Marque: Tocris Bioscience™ 3052/10
Selective P2X3 and P2X2/3 antagonist
Selective homomeric P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptor antagonist (pIC50 values are 7.0 and 5.9 respectively) that exhibits no activity at P2X1, P2X2, P2X4, P2X5 and P2X7 receptors (IC50 > 10 μM). Attenuates nociceptive sensitivity in animal models of pain. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau RO-3
CAS 1026582-88-6
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C16H22N4O2
Poids de la formule 302.37
Pureté >98%
Poids moléculaire 302.378