Learn More
Ro 67-7476, MedChemExpress
Code produit. 16419566
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16419566
Marque: Medchem Express HY100403
MedChemExpress Ro 67-7476 is a potent positive allosteric modulator of mGluR1 and potentiates glutamate-induced calcium release in HEK293 cells expressing rat mGluR1a with an EC50 of 60.1 nM. Ro 67-7476 is a potent P-ERK1/2 agonist and activates ERK1/2 phosphorylation in the absence of exogenously added glutamate (EC50=163.3 nM).
Ro 67-7476 is a potent positive allosteric modulator of mGluR1 and potentiates glutamate-induced calcium release in HEK293 cells expressing rat mGluR1a with an EC50 of 60.1 nM. Ro 67-7476 is a potent P-ERK1/2 agonist and activates ERK1/2 phosphorylation in the absence of exogenously added glutamate (EC50=163.3 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Ro 67-7476
CAS 298690-60-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18FNO2S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (125.24 mM)
SMILES O=S(N1[C@H](C2=CC=C(F)C=C2)CCC1)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 319.39
Poids de la formule 319.39
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.