Learn More
Chlorhydrate de robénidine 100 μg/mL dans un mélange acétone/méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321497 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321497 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16815400AM100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Noms d’analytes ou de composants Robenidine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
Formule InChI InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
SMILES Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nom IUPAC 1,3-bis[(E)-(4-clorofenil)metilideneamino]guanidina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétone/méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 370.66
Quantité 1 mL
Poids de la formule 369,0315 g/mol