Learn More
Chlorhydrate de robénidine, LoGiCal
Code produit 30460727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460727 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460727 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0868.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Noms d’analytes ou de composants Robenidine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
Formule InChI InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nom IUPAC 1,3-bis[(E)-(4-chlorophényl)méthylidèneamino]guanidine;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 370.66
Quantité 10 mg
Poids de la formule 369,0315 g/mol