Learn More
Chlorhydrate de robénidine, Mikromol™
Description
chlorhydrate de robénidine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Robenidine hydrochloride |
| CAS | 25875-50-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Robenidine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H13 Cl2 N5 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+; |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,3-bis[(E)-(4-clorofenil)metilideneamino]guanidina;clorhidrato |
| Show More |