Learn More
Hamilton™ Septa haute température à faible bleeding robotique
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9,5 mm
12,7 mm
Conditionnement:
50 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm |
| À utiliser avec (équipement) | GC |
| Quantité | 50/boîte |
| Type de produit | Septa haute température à faible bleeding |