Learn More
Corning™ Sachets de culture cellulaire Rocker
Film multicouche avec une couche de contact avec les liquides en PE (polyéthylène) inerte
434.44€ - 565.90€
Spécification
Type de produit | Sachet de culture cellulaire |
---|---|
Contenu et stockage | 10° à 34°C |
Certifications/Conformité | ANSI, AMI, ISO 11137 |
À utiliser avec (application) | Cuves du bioréacteur à mouvement basculant et de qualité commerciale pour offrir un mélange non invasif de la culture cellulaire/des milieux avec transfert de gaz efficace. Conviennent parfaitement à la recherche fondamentale dans la fabrication biopharmaceutique à grande échelle |
Type de tubulure | Tubulure flexible scellable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17881955
|
Corning™
91-200-92 |
22 L |
479.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869865
|
Corning™
91-200-79 |
10 L |
434.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15556145
|
Corning™
91-200-81 |
50 L |
565.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15879865
|
Corning™
91-200-80 |
2 L |
438.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15859865
|
Corning™
91-200-78 |
20 L |
484.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- À utiliser avec des cuves du bioréacteur à mouvement basculant et de qualité commerciale
- Solution offrant un mélange non invasif de culture cellulaire/milieux avec transfert de gaz efficace
- Élimination du risque de contamination croisée
- Disponibilité en 2, 10, 20, 22 L et 50 L
- Chaque sachet comporte cinq ports
- Clapet antiretour avec raccord cannelé 1/4 po
- Filtre Pall 8004022
- L x Dia. int. x Dia. ext. : 2 × 3/16 × 3/8 po
- Tubulure PCMGS, pince coulissante
- Filtre Pall 8004022
- L x Dia. int. x Dia. ext. : 2 × 3/16 × 3/8 po
- Tubulure PCMGS, pince coulissante
connecteur MPC femelle avec cannelure de 1/4 po + fiche
L x dia. int. x dia. ext. : 40 × 1/4 × 7/16
- Raccord Luer femelle avec raccord cannelé 1/4 po + prise
- L x Dia. int. x Dia. ext. : 40 × 1/4 × 7/16
- Résistance aux produits chimiques, tubulure flexible scellable à chaud, pinces de lames
- Raccord Luer femelle avec raccord cannelé 1/4 po, vanne échangeable, embout Luer mâle sans tige
Spécification
Sachet de culture cellulaire | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Tubulure flexible scellable | |
1 de chaque | |
Port 1 - 0.25 po avec raccord cannelé, connecté à un filtre Pall et une soupape antiretour avec des petits pinces de lames, 2 po L x 0.18 po dia. int. x 0.37 po dia. ext. Tubulure PCMGS, port 2 - 0.25 po avec raccord cannelé, connecté à un filtre Pall avec des petits pinces de lames, 2 po L x 0.18 po dia. int. x 0.37 po dia. ext. Tubulure PCMGS | |
Radiation |
10° à 34°C | |
Cuves du bioréacteur à mouvement basculant et de qualité commerciale pour offrir un mélange non invasif de la culture cellulaire/des milieux avec transfert de gaz efficace. Conviennent parfaitement à la recherche fondamentale dans la fabrication biopharmaceutique à grande échelle | |
Le film en EVA /PEBD 9101 est un film simple, transparent et multicouches avec une surface de contact en copolymère | |
1/boîte | |
Par unité |