Learn More
Duran™ Joints de manchon en verre Rodaviss
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du tube externe:
18 mm
22 mm
28 mm
34 mm
38 mm
50 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 10Pack |
| Type | Sleeve Joint |
| Diamètre (métrique) du tube externe | 28 mm |