missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roflumilast, MedChemExpress

Code produit. p-200097775
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16479117

Marque: Medchem Express HY15455

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.

Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.

Spécification

Nom chimique ou matériau Roflumilast
CAS 162401-32-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H14Cl2F2N2O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.00 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 403.21
Poids de la formule 403.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis