Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lamelle |
| Forme | Rectangle |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 24 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Dimensions (L x l) | 24 x 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Microscopie à lames |
| Certifications | ISO 8255 |
| Quantité | 100/paquet |