Learn More
asecos™ Dévidoir rouleaux avec rail de coupe
Code produit. 17836506 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
450,00 mm
880,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Largeur (métrique) unitSize
17836506 450,00 mm 1 pièce
17896486 880,00 mm 1 pièce
2 options
Code produit. 17836506
Marque: asecos™ 9908
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Séparation sûre et facile du rouleaux
  • Acier
Spécification
Matériau Acier
Type Spill Kit Dispenser
Longueur (impériale) 17.72 in.
Longueur (métrique) 450.00 mm
Largeur (impériale) 17.72 in.
Largeur (métrique) 450,00 mm
Hauteur (impériale) 33.86 in.
Hauteur (métrique) 860.00 mm
Poids (impériale) 11.02 lb.
Poids (métrique) 5 kg