Description
- Acier
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier |
| Type | Spill Kit Dispenser |
| Longueur (impériale) | 34.65 in. |
| Longueur (métrique) | 880.00 mm |
| Largeur (impériale) | 34.65 in. |
| Largeur (métrique) | 880,00 mm |
| Hauteur (impériale) | 24.80 in. |
| Hauteur (métrique) | 630.00 mm |
| Poids (impériale) | 18.30 lb. |
| Poids (métrique) | 8.3 kg |