Learn More
Thermo Scientific™ Tiroirs coulissants
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Jeu complet de tiroirs SS
Tiroir en PP supplémentaire
Capacité (impériale):
11,5 ft3
23,3 ft3
29,2 pi3
78,8 ft3
Nbre de tiroirs:
1
6
7
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 pièces
Description
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
- Tiroirs en acier inoxydable
- Réglables avec extension totale
Informations de commande :
- Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
Spécification
Spécification
| Type | Tiroir en PP supplémentaire |
| Capacité (impériale) | 29,2 pi3 |
| Capacité (métrique) | 826 L |
| Tiroirs | Acier inoxydable |
| Nbre de tiroirs | 1 |
| À utiliser avec (équipement) | Réfrigérateurs et congélateurs 29,2 pieds cubes (826 L) |