Learn More
Roluperidone, MedChemExpress
Code produit. p-200102140
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497616
Marque: Medchem Express HY19469
MedChemExpress Roluperidone (CYR-101) is a novel cyclic amide derivative that has high equipotent affinities for 5-HT2A and sigma-2 receptors (Ki of 7.53 nM and 8.19 nM for 5-HT2A and sigma-2, respectively).
Roluperidone (CYR-101) is a novel cyclic amide derivative that has high equipotent affinities for 5-HT2A and sigma-2 receptors (Ki of 7.53 nM and 8.19 nM for 5-HT2A and sigma-2, respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau Roluperidone
CAS 359625-79-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H23FN2O2
Quantité 100 mg
Synonyme CYR-101 MIN-101 MT-210
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2CCN(CC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)CC4=C1C=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 366.43
Poids de la formule 366.43
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.