Learn More
Chlorhydrate de ropinirole N-Oxide, Mikromol™
Code produit 17942406
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942406 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942406 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0331.100025
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Chlorhydrate de ropinirole N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
CAS 2726492-53-9
Noms d’analytes ou de composants Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H24 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ropinirole N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-9-18(20,10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
SMILES Cl.CCC[N+]([O-])(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
Nom IUPAC N-[2-(2-oxo-1,3-dihydroindol-4-yl)éthyl]-N-propylpropan-1-amine oxyde ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 312.83
Quantité 25 mg
Poids de la formule 312.1605 g/mol