Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de ropivacaïne
Code produit. 17201302 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
17201302 1 g 1g
17211302 250 mg 250mg
2 options
Code produit. 17201302
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98717-15-8 | C17H27ClN2O, C17H26N2O·HCl | 310.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98717-15-8
Formule moléculaire C17H26N2O HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de ropivacaïne
Quantité 1 g
Point de fusion 149,0°C à 151,0°C
Poids de la formule 328,88
Clé InChI NDNSIBYYUOEUSV-RSAXXLAASA-N
SMILES Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Nom IUPAC (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 310.87