Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD36
Codice prodotto. 17157681
Encompass
Click to view available options
Quantité:
200 l de sang total
40 ml de sang total
Dimensione della confezione:
1 kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17157681
Marca: STEMCELL Technologies 15167
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Immunodensity isolation of untouched circulating tumor cells
  • The RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD36 is designed to enrich circulating epithelial tumor cells from fresh whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD2, CD16, CD19, CD36, CD38, CD45, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a density gradient medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified tumor cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the density gradient medium
  • This cocktail is compatible with small-cell carcinoma samples, including lung cancer samples
  • If you are working with breast cancer samples, use the RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD56 (Catalog #15137)
Specifica
Type de cellule Cancer Cells and Cell Lines
À utiliser avec (application) Cell Isolation
Quantité 200 l de sang total
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato