missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD36
Click to view available options
Quantité:
200 l de sang total
40 ml de sang total
Conditionnement:
1 kit
Description
- The RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD36 is designed to enrich circulating epithelial tumor cells from fresh whole blood by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD2, CD16, CD19, CD36, CD38, CD45, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
- When centrifuged over a density gradient medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
- The purified tumor cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the density gradient medium
- This cocktail is compatible with small-cell carcinoma samples, including lung cancer samples
- If you are working with breast cancer samples, use the RosetteSep™ CTC Enrichment Cocktail Containing Anti-CD56 (Catalog #15137)
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cancer Cells and Cell Lines |
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation |
| Quantité | 40 ml de sang total |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu