Learn More
Acide rosmarinique, LoGiCal
Description
acide rosmarinique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rosmarinic Acid |
| CAS | 20283-92-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Rosmarinic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H16 O8 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Rosmarinic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 2-ester with 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactic acid, Rosmarinic acid, Labiatenic acid, Labiatic acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI), Benzenepropanoic acid, alpha-[[(2 E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (alphaR)- (9 CI) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22 H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1 |
| SMILES | C([C@@H](OC(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)C(O)=O)C2=CC(O)=C(O)C=C2 |
| Nom IUPAC | acide (2R)-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoyl]oxypropanoïque |
| Afficher plus |