Learn More
Rosuvastatin Calcium, MedChemExpress
Code produit. 16471266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16471266
Marque: Medchem Express HY17504
MedChemExpress Rosuvastatin Calcium is a competitive HMG-CoA reductase (HMGCR) inhibitor, with an IC50 of 11 nM.
Rosuvastatin Calcium potently blocks hERG current with an IC50 of 195 nM. Rosuvastatin Calcium reduces the expression of the mature hERG and the interaction of heat shock protein 70 (Hsp70) with the hERG protein. Rosuvastatin Calcium effectively lowers low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, triglycerides, and C-reactive protein levels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rosuvastatin Calcium
CAS 147098-20-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27Ca0.5FN3O6S
Quantité 200 mg
Synonyme Rosuvastatin hemicalcium ZD 4522 Calcium
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (49.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C(C)C)N=C(N(C)S(=O)(C)=O)N=C1C2=CC=C(F)C=C2.[0.5Ca2+]
Poids moléculaire (g/mol) 500.57
Poids de la formule 500.57
Pourcentage de pureté 96.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.