Learn More
Fisherbrand™ Filtres de rechange RF1000 + RF3000
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
:
Filtres de rechange RF1000 ; Taille des pores : 0,45 μm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | RF3000, RF1000, contrôleurs manuels |
| Matériau | Polypropylène, PTFE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Type | Filtre de pipettes |
| Quantité | 5/boîte |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |