Learn More
Hettich™ Centrifugeuse ROTANTA 460R
Click to view available options
Capacité:
4 x 750 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Modèle ROTANTA 460R
- Centrifugeuse de paillasse réfrigérée
- Des performances améliorées et une gamme étendue d’accessoires
- Fonctionnement rapide et sans incident en utilisation quotidienne en laboratoire
- Capacité maximale de 3 litres par cycle
- Sans rotor
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN/CEI 61326-1, classe B |
| Capacité | 4 x 750 ml |
| FCR max. | 244 000 x g |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Gamme de produits | ROTANTA 460R |
| Réfrigéré | Oui |
| Durée de fonctionnement | 1 s à 99 h 59 min 59 s |
| Plage de températures | -20°C à +40°C |
| Type | Centrifugeuse |
| Dimensions (H x l x P) | 456 x 554 x 706 mm |
| Afficher plus |