Learn More
Robin™ Agitateur rotatif
Click to view available options
Vitesse de rotation:
2 à 25 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vitesse variable de 2 à 25 tr/min
- Inclinaison réglable
- Pour des tubes de diamètre de 17,5, 25 ou 32 mm en utilisant des rotors à tambour supplémentaires (accessoires)
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 2 à 25 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Profondeur (métrique) | 21 cm |
| Hauteur (métrique) | 28 cm |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Garantie et services | 15 mois |