Learn More
Welch ILMVAC™ Pompe à aube rotative
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
183/220 l/min
96,7/110 l/min
Pression maximale:
35 mbar
60 mbars
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pompe à palettes
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
Spécification
Spécification
| Puissance (CV) | 370 w |
| Dimensions (L x l x H) | 150 x 415 x 210 mm |
| Modèle | P6Z |
| Poids (métrique) | 20 kg |
| Débit | 96,7/110 l/min |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de pompe | Rotary Vane Vacuum Pump |
| Applications | Process Engineering |
| Pression maximale | 60 mbars |