Learn More
Welch ILMVAC™ Pompe à aube rotative
Code produit. p-6980064 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
183/220 l/min
96,7/110 l/min
Pression maximale:
35 mbar
60 mbars
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11969078
Marque: Welch ILMVAC™ 322003
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Withstands large amounts of water vapor in the vacuum pump’s inlet vapor stream. Welch ILMVAC™ Rotary Vane Pump is low maintenance, compact, and exceptionally quiet.
Pompe à palettes
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 550 w
Dimensions (L x l x H) 180 x 500 x 280 mm
Modèle P12Z
Poids (métrique) 27 kg
Débit 183/220 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Rotary Vane Vacuum Pump
Applications Backing Pump
Pression maximale 35 mbar