Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RZ 6
GREENER_CHOICE
Code produit. 17899816 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
CEE/CN
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type de bouchon unitSize
17899816 CEE 1 pièce
17829836 CEE/CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17899816 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20798130
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes à palettes VACUUBRAND offrent de grandes performances dans un design compact. Très bon vide limite même avec le lest d'air ouvert. Les vidanges sont plus espacées et l'intervalle de maintenance est plus long, grâce à la lubrification par circulation et au grand volume d'huile utile.
  • Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
  • Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
  • Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
  • Grand volume d’huile : Intervalles longs entre les changements d’huile
  • Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0.002 mbar
Type de bouchon CEE
Débit 5.7 m³/hr.
Type de pompe Rotary Vane Vacuum Pump
Classification du boîtier IP40
Applications Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V