Learn More
Fisherbrand™ Pompe à vide à palettes
Code produit. 12931141 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Débit:
120/143 L/min
30/36 L/min
70/92 L/min
97/110 L/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12931141
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçue pour les applications de laboratoire nécessitant un niveau de vide important. La pompe à vide à palettes Fisherbrand™ est une pompe à palettes à deux étages avec entraînement direct offrant une haute tolérance aux vapeurs d’eau.
  • Pompe à palettes à deux étages avec entraînement direct
  • Conçue pour une large gamme d’applications de laboratoires chimiques et physiques et un fonctionnement continu
  • Le faible poids, le faible encombrement et le débit de pompage élevé ainsi qu’une résistance accrue aux produits chimiques sont des fonctionnalités avantageuses dans les processus de recherche et de routine.
  • Conception fiable robuste, combinée à un faible niveau sonore et une facilité d’utilisation
  • La vanne de ballast à gaz innovante empêche l’humidité de condenser et une tolérance élevée des vapeurs d’eau et de solvants.
  • La ligne d’admission est scellée sous vide par une valve anti-retour afin de protéger votre application d’une ventilation indésirable et d’un retour d’huile une fois la pompe éteinte.
  • La jauge d’huile transparente verticale permet un contrôle aisé du niveau d’huile et de son état.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 2 × 10-3 mbar
Alimentation électrique Moteur 115/230 V, 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko, UK et US
Dimensions (L x l x H) 44.5 × 15.0 × 23.5 cm (17.5 × 5.9 × 9.25 in)
Puissance 90 W
Poids (impériale) 47.3 lb
Poids (métrique) 21.5 kg
Débit 120/143 L/min
À utiliser avec Labovac 10
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide à palettes
Déplacement d’air 120 L/min
Applications Lyophilisateur, étuve à vide, pompe de secours pour applications sous ultravide
Pression maximale 2x10-3 mbar
Tension 230 V