Learn More
Fisherbrand™ Tambour d’agitateur rotatif
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
142 tubes (17 mm de diamètre)
60 tubes (30 mm de diamètre)
76 tubes (26 mm de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec l’agitateur rotatif pour cultures tissulaires Cel-Gro Fisherbrand™
- Différentes tailles de tambour sont disponibles pour la rotation de différentes tailles de tubes
Spécification
Spécification
| Capacité | 142 tubes (17 mm de diamètre) |
| Type de produit | Tambour rotatif |