Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, plateforme magnétique
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Prise UK
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contient une grande variété de tubes, flacons, microplaques, sachets et récipients de forme particulière à n’importe quel angle
- La plateforme magnétique est dotée d’un système de plaques à clip unique
- Peut être utilisé dans les chambres froides et les incubateurs (à l’exception des incubateurs CO2)
- Conçu de manière unique pour une large sélection de mouvements réglables du roulement délicat au mélange à rotation complète puissant
- Le moteur de qualité à fonctionnement continu assure un fonctionnement silencieux et fluide.
- Garantie 2 ans
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 5 à 35 tr/min |
| Alimentation électrique | 0,25 A, 50 Hz, 230 V |
| Type de produit | Agitateur rotatif magnétique |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 29,2 x 31,8 cm (11,5 x 12,5 in) |
| Dimensions (L x l x H) | 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 in) |
| Poids à l’expédition (impériale) | 13 lb |
| Poids à l’expédition (métrique) | 5,9 kg |
| À utiliser avec (application) | Rotation pour presque tous les récipients |
| Afficher plus |