Learn More
BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Code produit. 15324916 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Type de condenseur:
Condenseur à glace sèche
Vertical
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité P+G
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15324916
Marque: BUCHI 11100C101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Répondez aux besoins essentiels des applications de laboratoire classiques grâce à cet évaporateur rotatif. Les évaporateurs rotatifs Buchi™ Rotavapor™ R-100 peuvent supporter des vitesses de rotation manuellement réglables comprises entre 20 et 280 tr/min et sont équipés d’un support élévateur pour le levage manuel du flacon d’évaporation.
  • Rotavapor efficace pour petits budgets
  • La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
  • Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
  • Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
  • Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
  • Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
  • Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
  • Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
  • Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
  • Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
  • Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Spécification
Profondeur (métrique) 502 mm
Hauteur (métrique) 898 mm
Tension 220/240 V
Largeur (métrique) 617 mm
Capacité (métrique) 3 kg
Vitesse 20 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 95°C
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Évaporation générale en laboratoire
Surface de refroidissement 500 cm2
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Comprend Bain chauffant B-100, câble d’alimentation, ensemble de tubulures de refroidissement et à vide requis, liste des solvants, flacons récepteur et d’évaporation de 1 litre, joint hermétique, conduit de vapeur, condenseur
Puissance 30 W, connecté au bain chauffant B-100
Type de condenseur Condenseur à glace sèche
Type d’assemblage de la verrerie Piège à froid
Précision de la température ± 2°C
Angle 0 à 35° (réglable)
Certifications CE
Type Rotary Evaporator
Modèle 11100C101
Joint conique standard SJ 29/32