Learn More
BUCHI Système d’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Code produit. 15334906 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Type de condenseur:
Condenseur à glace sèche
Vertical
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité
Revêtement de sécurité P+G
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15334906
Marque: BUCHI 11100C1101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Répondez aux besoins essentiels des applications de laboratoire classiques grâce à cet évaporateur rotatif. Les systèmes d’évaporateur rotatif Buchi™ Rotavapor™ R-100 sont intégrés à la pompe à vide V-100, régulés par l’interface I-100 et incluent le refroidisseur / recycleur F-100 ou F-105 en option.
  • Système Rotavapor efficace pour petits budgets
  • La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
  • Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
  • Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
  • Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
  • Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
  • Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
  • Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
  • Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
  • Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
  • Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Spécification
Profondeur (métrique) Rotavapor de 502 mm, bain de 326 mm
Hauteur (métrique) Rotavapor de 898 mm, bain de 219 mm
Tension 220/240 V
Largeur (métrique) Rotavapor de 617 mm, bain de 285 mm
Capacité (métrique) 3 kg
Vitesse 20 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C à 95°C
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Évaporation générale en laboratoire
Surface de refroidissement 500 cm2
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité
Comprend Rotavaportrade; R-100, pompe à vide V-100, interface I-100, bain chauffant B-100, câble d’alimentation, ensemble de tubulures de refroidissement et à vide requis, liste de solvants, flacons récepteur et d’évaporation de 1 litre, joint hermétique, conduit de vapeur, condenseur
Type de vide Pompe V-100
Puissance Bain chauffant de 1 700 W, Rotavapor de 30 W, relié au bain chauffant B-100
Type de condenseur Condenseur à glace sèche
Type d’assemblage de la verrerie Piège à froid
Précision de la température ± 2°C
Angle 0 à 35° (réglable)
Certifications CE
Type Rotary Evaporator System
Modèle 11100C1101
Joint conique standard SJ 29/32