Learn More
BUCHI Système d’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-100
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Type de condenseur:
Condenseur à glace sèche
Vertical
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité
Revêtement de sécurité P+G
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système Rotavapor efficace pour petits budgets
- La conception fondamentale répond aux besoins essentiels de l’évaporation
- Longévité élevée grâce à un matériau de haute qualité
- Fonctionnement fiable dû à la conception robuste
- Fonctionnement rapide et ergonomique avec mécanisme de levage manuel doux
- Manipulation des flacons et retrait du conduit de vapeur aisés grâce au Combi-Clip multifonctionnel
- Fonctionnement simple intégrant une interface, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur
- Extensible avec une large gamme d’accessoires et divers ensembles en verre
- Possibilité d’utiliser le bain chauffant indépendant pour d’autres applications
- Inclut : Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 litre et conduit de vapeur sélectionnés
- Tous les accessoires sont inclus pour une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | Rotavapor de 502 mm, bain de 326 mm |
| Hauteur (métrique) | Rotavapor de 898 mm, bain de 219 mm |
| Tension | 220/240 V |
| Largeur (métrique) | Rotavapor de 617 mm, bain de 285 mm |
| Capacité (métrique) | 3 kg |
| Vitesse | 20 à 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | 20°C à 95°C |
| Affichage | Numérique |
| À utiliser avec (application) | Évaporation générale en laboratoire |
| Surface de refroidissement | 1500 cm2 |
| Afficher plus |