Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Code produit. 15580590 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
5 l
Comprend:
Plaque de base
Tension:
110 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) Comprend Tension unitSize
15580590 5 l Plaque de base 230 V 1 pièce
15550590 1 l - 230 V 1 pièce
15560590 1 l Plaque de base 230 V 1 pièce
15570590 5 l - 230 V 1 pièce
15797092 5 l Plaque de base 110 V 1 pièce
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15580590
Marque: BUCHI 11B305101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Type Heating Circulation Bath
Comprend Plaque de base
Tension 230 V