Learn More
Roténone, Mikromol™
Code produit 17999759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17999759 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17999759 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3447.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Roténone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Rotenone
CAS 83-79-4
Noms d’analytes ou de composants Rotenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H22 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2R,6aS,12aS)-1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-[1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, Rotenone (7CI), (-)-Rotenone, (-)-cis-Rotenone, CFT Legumine, Cube-Pulver, Dactinol, Deril, Derrin, Derris, Derris (insecticide), Dri-kil, Liquid Derris, NSC 26258, NSC 8505, Nicouline, Noxfish, Paraderil, Ronone, Rotena, Rotenon, Rotenox, Rotocide, Tubatoxin, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2alpha,6aalpha,12aalpha)]-, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aalphaH)-one, 1,2,12,12aalpha-tetrahydro-2alpha-isopropenyl-8,9-dimethoxy- (8CI), 5'beta-Rotenone
Formule InChI InChI=1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
SMILES COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC)C(=C)C
Poids moléculaire (g/mol) 394.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 394,1416 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.