Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rotigotine
Code produit. 17281242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 17281242
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466541000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99755-59-6 | C19H25NOS, C19H25NOS | 315.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99755-59-6
Formule moléculaire C19H25NOS
Spécification
Nom chimique ou matériau Rotigotine
Quantité 100 mg
Poids de la formule 315,47
Clé InChI KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
Nom IUPAC 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 315.48