Learn More
Carl Roth™ Boîte de stockage en PP Rotilabo™
Code produit. 10752357
Click to view available options
Largeur (métrique):
312 mm
Code produit. 10752357
Marque: Carl Roth™ 675300
Il en reste null
Spécification
Type Boîte de stockage
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Forme Rectangulaires
Capacité (métrique) 30 kg
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 495 x 315 x 185 mm
Longueur (métrique) 489 mm
Largeur (métrique) 312 mm
Hauteur (métrique) 184 mm