Learn More
Benchmark Scientific™ Roto-Therm Incubated Rotator with Tube Holders
Code produit. 17954422
Click to view available options
Capacité:
Tubes de 0,5 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17954422
Marque: Benchmark Scientific™ H2020E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Roto-Therm Incubated Rotator is supplied with tube holders for all common tube sizes from 0.5 to 50 mL. Can be adjusted for horizontal or vertical mixing. Temperatures, from ambient +5°C to 60°C, are set and displayed digitally.
  • Rotated mixing with temperature control
  • Includes tube holders for common tube sizes
  • In-lab calibration function
  • Digital set and display of temperature
  • Vertical (end over end) or horizontal (rolling) mixing
Spécification
Angle de rotation 90°
Vitesse de rotation 24 rpm
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Ambient +5 to 60°C
Capacité Tubes de 0,5 à 50 ml
Capacité de tube 44 x 1.5 to 2 mL Tubes
Type de bouchon EU, 230 V
Précision ±1°C
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Incubated Mixing of Tubes up to 50 mL