Learn More
Benchmark Scientific Agitateur rotatif incubé Roto-Therm™ Plus
Code produit. 16523372
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 70 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16523372
Marque: Benchmark Scientific H2024E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient aux tailles de tubes allant de 1,5 à 50 ml et est fourni dans son intégralité avec des supports de tubes. Les modes Mélange/Pause/Agitation peuvent être programmés avec des températures allant jusqu’à 60°C.
  • Mélange rotatif avec contrôle de la température
  • Comprend des supports de tubes pour des tailles de tubes allant de 1,5 à 50 ml
  • Vitesse réglable
  • Les modes de mélange avancés comprennent le mélange (oscillant), la pause et l’agitation
  • Peut être réglé pour un mélange autour d’un axe ou horizontal
  • La plateforme basculante et le support pour plaque PCR sont disponibles, vendus séparément
Spécification
Angle d’oscillation Réglable
Vitesse de rotation 5 à 70 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 60°C
Puissance 250 W
Ampérage 0,5 A
Plage de températures (impériale) 41°F à 140°F
Fréquence 50 Hz
Matériau ABS
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22,9 cm
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,6 cm
Largeur (impériale) 11,6 in
Largeur (métrique) 29,5 cm
Poids à l’expédition (impériale) 5,1 lb
Poids à l’expédition (métrique) 2,3 kg
Modèle Roto-Therm™ Plus
Plage d’humidité > 80%