Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoirs nº1398 et 1599
Click to view available options
Capacité:
50 mL
4 x 15 ml
Description
- Adaptateur pour rotor pour portoirs n°1398 et 1599
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Conique |
| Capacité | 50 mL |
| Diamètre max. du tube | 29 mm |
| Longueur max. du tube | 115 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Portoirs n°1398 et 1599 avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R |
| Récipients par adaptateur | 1 |
| Nbre de positions | 1 |