Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 12 x 5 ml, scellable
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
12 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Microcentrifugeuse Frontier série 5000
ul liCapacité : 12 x 5 ml/li liForce centrifuge maximale 19 978g/li liVitesse max. : 14 500 tr/min/li /ul
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Rotor, angle, 12 x 5 ml, scellable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité | 12 x 5 mL |
| FCR max. | 19 978 x g |
| Vitesse max. | 14 500 tr/min |
| Poids net | 1,560 kg |
| À utiliser avec (équipement) | FC5515 |
| Angle | 45° |
| Comprend | Rotor angulaire 12 x 5 ml, scellable |