Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 12 x 15 ml, fond rond/conique
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
12 x 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Multi-centrifugeuse Frontier série 5000
ul liCapacité : 12 x 15 ml/li liForce centrifuge maximale 4 427g/li liVitesse max. : 6 000 tr/min/li /ul
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Angle du rotor 12x15 ml RB/FA |
| Matériau | PP |
| Type | Angle Rotor |
| Capacité | 12 x 15 mL |
| FCR max. | 4 427 x g |
| Vitesse max. | 6 000 tr/min |
| Poids net | 1,550 kg |
| À utiliser avec (équipement) | FC5706 |
| Angle | 32° |
| Comprend | Rotor angulaire 12 x 15 ml RB |
| Afficher plus |