Learn More
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Product Code. 10076213 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-2-MTP
Centrifugeuse 5427 R, FA–45-30-11
Centrifugeuse 5427 R, kit FA–45-24-11
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-30-11
FA–45–48-11
FA–45-16-17
FA–45-24-11
FA–45-30-11
FAndash;45-24-11-HS
Fndash;45-17-17-Cyro
Fndash;45-64-5-PCR
Kit FA–45-24-11
S-24-11-AT
Matériau:
Aluminium
Polypropylène
Description:
Coque supérieure du pare-brise
Non étanche aux aérosols
Revêtu
Étanche aux aérosols
Étanche aux aérosols, QuickLock
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10076213
Brand: Eppendorf™ 5427719008
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
  • Couvercles de rotor de rechange
  • Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Couvercle de rotor
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) FA–45-30-11
Description Étanche aux aérosols