Learn More
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-2-MTP
Centrifugeuse 5427 R, FA–45-30-11
Centrifugeuse 5427 R, kit FA–45-24-11
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-30-11
FA–45–48-11
FA–45-16-17
FA–45-24-11
FA–45-30-11
FAndash;45-24-11-HS
Fndash;45-17-17-Cyro
Fndash;45-64-5-PCR
Kit FA–45-24-11
S-24-11-AT
Matériau:
Aluminium
Polypropylène
Description:
Coque supérieure du pare-brise
Non étanche aux aérosols
Revêtu
Étanche aux aérosols
Étanche aux aérosols, QuickLock
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
- Couvercles de rotor de rechange
- Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
- Disponible en plusieurs tailles
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Couvercle de rotor |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | F–45–48-11 |
| Description | Non étanche aux aérosols |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion