Learn More
Eppendorf™ Modèles de rotor FA-20x5 ; FA-48x2 ; FA-6x50
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 ml
4 à 750 ml
4 à 750 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 50 ml
6 × 250 mL
Vitesse max.:
10,100 rpm
13 100 tr/min
13 500 tr/min
13 700 tr/min
4500 tr/min
4 700 tr/min
FCR max.:
15,054 x g
20 913 x g
20 130 x g
22 132 x g
4 347 x g
4 800 xg
Comprend:
Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf
Godets ronds
Godets universels
Rotor lid
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliVitesse max. de 20 130 × g (12 100 tr/min) / 25 062 × g (13 500 tr/min)Vitesse max. : 20 913 x g (13 100 tr/min)/liliCouvercle de rotor Eppendorf QuickLock pour un verrouillage rapide du couvercle/liliÉtanche aux aérosols2) pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux/liliAluminium anodisé pour une haute résistance aux substances chimiques/liliLe rotor, le couvercle et les adaptateurs sont autoclavables/li/ul
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Rotor |
| Capacité | 48 x 2 ml |
| FCR max. | 22 132 x g |
| Vitesse max. | 13 700 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifuges 5910 Ri and 5920 R |
| Comprend | Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf |
| Modèle | FA-48x2, Aerosol-tight |