Learn More
Eppendorf™ Modèles de rotor FA-20x5 ; FA-48x2 ; FA-6x50
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 ml
4 à 750 ml
4 à 750 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 50 ml
6 × 250 mL
Vitesse max.:
10,100 rpm
13 100 tr/min
13 500 tr/min
13 700 tr/min
4500 tr/min
4 700 tr/min
FCR max.:
15,054 x g
20 913 x g
20 130 x g
22 132 x g
4 347 x g
4 800 xg
Comprend:
Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf
Godets ronds
Godets universels
Rotor lid
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rotor à godets oscillants de grande capacité
- Une large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes, les flacons et les plaques
- La conception universelle du godet peut accueillir à la fois des plaques et des tubes
- Les adaptateurs universels accueillent des formats de plaques sélectives et des tubes coniques
- Bouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
- Les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
- Nécessite des godets et des adaptateurs pour accueillir des tubes et des flacons de 4 à 750 ml, ainsi que des plaques
Spécification
Spécification
| Type | Rotor |
| Capacité | 4 à 750 ml |
| FCR max. | 4 347 x g |
| Vitesse max. | 4500 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5910 R |
| Comprend | Godets universels |
| Nbre de positions | 4 |
| Modèle | S-4xUniversal |