Learn More
Eppendorf™ Modèles de rotor FA-20x5 ; FA-48x2 ; FA-6x50
Produktkod. 15873212 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
20 x 5 ml
4 à 750 ml
4 à 750 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 50 ml
6 × 250 mL
Vitesse max.:
10,100 rpm
13 100 tr/min
13 500 tr/min
13 700 tr/min
4500 tr/min
4 700 tr/min
FCR max.:
15,054 x g
20 913 x g
20 130 x g
22 132 x g
4 347 x g
4 800 xg
Comprend:
Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf
Godets ronds
Godets universels
Rotor lid
Sans godets
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15873212
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5895201008
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rotors à haute vitesse conçus pour tout un éventail d’applications dans des tubes de 5 à 50 ml
  • Rotor à godets oscillants de grande capacité
  • Une large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes, les flacons et les plaques
  • La conception universelle du godet peut accueillir à la fois des plaques et des tubes
  • Les adaptateurs universels accueillent des formats de plaques sélectives et des tubes coniques
  • Bouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
  • Les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
  • Nécessite des godets et des adaptateurs pour accueillir des tubes et des flacons de 4 à 750 ml, ainsi que des plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Rotor
Capacité 4 à 750 ml
FCR max. 4 347 x g
Vitesse max. 4500 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5910 R
Comprend Sans godets
Nbre de positions 4
Modèle S-4xUniversal
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.